Läs mer
Valerofenon, 98 %
Produktkod. 10497150 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10497150 25 g Glasflaska 25g
10212752 5 g Glasflaska 5g
10626152 100 g Glasflaska 100g
15149183 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10497150 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140800250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1009-14-9
Molekylformel C11H14O
Molekylvikt (g/mol) 162.23
MDL-nummer MFCD00009480
InChI-nyckel XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
IUPAC-namn 1-fenylpentan-1-on
LEDER CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valerophenone
Namnnotering 98%
Smältpunkt -9,0 °C
Färg Grön-gul till gul
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 105,0 °C till 107,0 °C (5,0 mmHg)
Flampunkt 102 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CO(CH2)3CH3
Brytningsindex 1,5143 till 1,5163
Kvantitet 25 g
Beilstein 07,327
Formel vikt 162.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.