Läs mer
Valerofenon, 99,26 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11459741 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459741 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11459741 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215826725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.00 SEK
    712.74 SEK / 25g
    Save 36.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valerophenone
Namnnotering För GC-analys
CAS 1009-14-9
Färg Färglös
Densitet 0.988g/mL
Analysprocentintervall 0.9926
Molekylformel C11H14O
MDL-nummer MFCD00009480
Kvantitet 25 g
Synonym valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
InChI-nyckel XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1-fenylpentan-1-on
Molekylvikt (g/mol) 162.23
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
Formel vikt 162.23
Fysisk form Vätska