Läs mer
Valerofenon, 99 %
Produktkod. 11468793
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468793 25 g 25g
11478793 100 g 100g
11488793 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468793 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10525.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162,23 g/mol
Valerofenon används som mellanprodukter av flytande kristaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Valerofenon används som mellanprodukter av flytande kristaller.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser, plaster. Förvara i rumstemperatur med god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1009-14-9
Molekylformel C11H14O
Molekylvikt (g/mol) 162.23
MDL-nummer MFCD00009480
InChI-nyckel XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
IUPAC-namn 1-fenylpentan-1-on
LEDER CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valerophenone
Smältpunkt °C till 9 °C
Densitet 0.978 g/mL
Kokpunkt 244 °C till 245 °C
Flampunkt 102 °C (215 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.5143
Kvantitet 25 g
Beilstein 1907717
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 162.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.