Läs mer
Valerofenon, TRC
Produktkod. 30008059
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008059 10 g
30003822 5 g
17987164 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09145010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1009-14-9
Molekylformel C11 H14 O
Molekylvikt (g/mol) 162.23
Synonym SB-270466, n-butyl phenyl ketone
IUPAC-namn 1-fenylpentan-1-ett
LEDER CCCCC(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valerophenone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H14O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Formel vikt 162.1045
Procent renhet >95%