Läs mer
Valerylklorid, 98 %
Produktkod. 11455247
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455247 250 g 250g
11445247 50 g 50g
11435247 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22637.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 638-29-9 | C5H9ClO | 120,58 g/mol
Valerylklorid är en mellanprodukt för läkemedel, jordbrukskemikalier, ytaktiva ämnen, doftämnen, elektroniska kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Valerylklorid är en mellanprodukt
för läkemedel, jordbrukskemikalier, ytaktiva ämnen, doftämnen, elektroniska kemikalier.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten. Löslig i eter, kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Håll dig borta från oxidationsmedel, baser, alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-29-9
Molekylformel C5H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 120.58
MDL-nummer MFCD00000757
InChI-nyckel XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride
PubChem CID 61186
IUPAC-namn pentanoylklorid
LEDER CCCCC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valeryl chloride
Smältpunkt -110 °C
Kokpunkt 125 °C till 127 °C
Flampunkt 32 °C (89 °F)
Odör Stickande
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2502
Beilstein 506293
Formel vikt 120.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.