Läs mer
Valerylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valeryl Chloride |
| CAS | 638-29-9 |
| Molekylformel | C5H9ClO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Pentanoic Acid Chloride, Valeroyl Chloride, n-Butanecarbonyl Chloride, n-Pentanoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCCCC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | Pentanolklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.58 |
| Formel vikt | 120.0342 |