Läs mer
Valeryl-L-carnitine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valeryl-L-carnitine Chloride |
| CAS | 162040-64-4 |
| Molekylformel | C12 H23 N O4 . Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO4.ClH/c1-5-6-7-12(16)17-10(8-11(14)15)9-13(2,3)4;/h10H,5-9H2,1-4H3;1H/p-1/t10-;/m1./s1 |
| LEDER | [Cl-].CCCCC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | (3R)-3-pentanoyloxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.77626 |
| Formel vikt | 280.132 |