Läs mer
Valganciclovir hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16497996
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497996 100 mg 100mg
16484157 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16497996 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0032A
MedChemExpress Valganciclovir (hydrochloride), the L-valyl ester of ganciclovir, is actually a prodrug for ganciclovir.
Valganciclovir (hydrochloride), the L-valyl ester of ganciclovir, is actually a prodrug for ganciclovir.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valganciclovir hydrochloride
CAS 175865-59-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H23ClN6O5
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (127.94 mM)
LEDER N[C@@H](C(C)C)C(OCC(OCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O)CO)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 390.82
Formel vikt 390.82
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus