Läs mer
Valganciclovir Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 18051240
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18051240 250 mg
1 options
Produktkod. 18051240 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3267.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Valganciclovir Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valganciclovir Hydrochloride
CAS 175865-59-5
Analyt- eller komponentnamn Valganciclovir Hydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C14 H22 N6 O5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym L-Valine, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester, hydrochloride (1:1), L-Valine, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester, monohydrochloride (9CI), RS 079070-194, Ro 107-9070/194, Valcyte, Valganciclovir hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H22N6O5.ClH/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H/t8?,9-;/m0./s1
LEDER Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
IUPAC-namn [2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl] (2S)-2-amino-3-methylbutanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 390.82
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 390.1418 g/mol