Läs mer
Valganciclovir Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valganciclovir Hydrochloride |
| CAS | 175865-59-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H22 N6 O5 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | L-Valine','2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester','hydrochloride (1:1), L-Valine','2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester','monohydrochloride (9CI), RS 079070-194, Ro 107-9070/194, Valcyte, Valganciclovir hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N6O5.ClH/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H/t8?,9-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12 |
| IUPAC-namn | [2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl] (2S)-2-amino-3-methylbutanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.82 |
| Visa mer |