Läs mer
Validamycin (technical) 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Validamycin |
| CAS | 50642-14-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Validamycin |
| Frakt skick | +20°C |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Rhizocin, Sheathmar, Sheathmar 3L, Solacol |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |