Läs mer
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Cuvette Kvalificeringsfilterkit
Produktkod. 31921092 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, NanoDrop OneC och NanoDrop 2000C spektrofotometrar
Produktkod. För användning med (utrustning)
31921092 NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, NanoDrop OneC och NanoDrop 2000C spektrofotometrar
1 options
Produktkod. 31921092 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840257300
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Cuvette Qualification Filter Kit för cuvette-baserade Thermo Scientfic™ NanoDrop™ UltraC och NanoDrop™ UltraC FL, NanoDrop™ OneC och NanoDrop™ 2000c spektrofotometrar är ett oumbärligt verktyg för att säkerställa optimal prestanda hos dina spektrofotometrar. Detta kit ger dig de nödvändiga filtren för noggrann cuvette-kvalificeringstestning.
Inkluderar: 1 x 10 % T filter (kalibrerat), 1 x 50 % T (kalibrerat), samt ett certifikat med spårbarhet och NVLAP 17025, laboratoriekod 200955, ackreditering.
Specifikationer
Beskrivning Kvalificeringsfilterkit för NanoDrop OneC- och NanoDrop 2000C-spektrofotometrar
För användning med (utrustning) NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, NanoDrop OneC och NanoDrop 2000C spektrofotometrar
Inkluderar 1 x filterhållare blank, 1 x 10 % T-filter, kalibrerat, 1 x 50 % T-filter, kalibrerat, certifikat med spårbarhet och NVLAP 17025, laboratoriekod 200955, ackreditering