Läs mer
Thermo Scientific™ Valideringsverktyg för UV-synliga spektrofotometrar
Produktkod. 16665492 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
GENESYS Validator
Prestandaverifieringskit
Validator 2 för INSIKT - A4
Validator Lite
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
16665492 Prestandaverifieringskit -
11947471 Validator Lite Varje
15905352 Validator 2 för INSIKT - A4 Varje
16594560 GENESYS Validator -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16665492 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840326100
Beräknad leverans: 17-12-2026
Säkerställa efterlevnad av regulatoriska riktlinjer med Thermo Scientific™ Valideringsverktyg för UV-synliga spektrofotometrar tillhandahåller verktyg och dokumentation för systemkvalificering.
Få all dokumentation och referensmaterial som behövs för att underlätta installations- och driftskvalificeringsprocedurer (IQ/OQ) med Thermo Scientific™ Valideringsverktyg för UV-synliga spektrofotometrar. Certifierade standarder för att verifiera instrumentets prestanda enligt fabriksspecifikationerna finns tillgängliga separat.
Valideringslösningar för UV-synlig spektrofotometer inkluderar:
  • Information om valideringsprocessen
  • Dokumentation för tillverkarverifierad installationskvalificering (IQ) för att säkerställa korrekt systemprestanda
  • Information om farmakopé rekommenderade tester för specifika instrumentprestanda där tillämpligt
  • Installation och instrumentcertifiering
Lösningar tillgängliga för GENESYS 40-180, BioMate 160, Evolution200-serien, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000 och NanoDrop 8000 instrument
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Prestandaverifieringskit
För användning med (utrustning) GENESYS 40-180, BioMate 160 spektrofotometrar