Läs mer
Thermo Scientific™ Validex™ Räkna precisionsstorleksstandarder
Produktkod. 11848273 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
5μ m
10μ m
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11848273 5μ m 500ml
11858273 10μ m 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11848273 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CRS05
Validera prestandan för vätskepartikelräknare med Thermo Scientific™ Validex™ Räkna precisionsstorleksstandarder.
Validera prestandan för vätskepartikelräknare med Thermo Scientific™ Validex™ Räkna precisionsstorleksstandarder. Utmärkt för instrumentkalibrering och verifiering inom dricksvattenindustrin och för lågnivåvätskepartikelräkning och kalibrering, standarder innehåller NIST™ -spårbara polymerpartiklar förpackade i ultrarent vatten i koncentrationer som är idealiska för användning för att validera prestandan hos vätskepartikelräknare.
Partikelräkning inom dricksvattenindustrin har snabbt blivit en oumbärlig teknik för att optimera vattenkvaliteten. Majoriteten av partikelräknare som används i dricksvattenindustrin arbetar på principen om ljusobscuration med en enda partikel.
Funktioner
  • Sammansättning av suspension optimerad för att främja spridning av partiklar
  • Innehåller 500 ml suspension i en nominell koncentration av 1000 partiklar per ml
  • Omrörarstav ingår i flaskan för att underlätta dispergeringen
  • Certifierad koncentration
  • Ultraclean spädningsmedel
  • Ingen utspädning krävs
  • Prova direkt från flaskan för att undvika kontaminering
  • Större volym för lämplig testning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne
Koncentration 1000 partiklar/ml± 10 %
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Polymerpartiklar i vatten
Beskrivning Designad speciellt för dricksvattenindustrin för att validera prestandan hos vätskepartikelräknare.
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Validering av vätskepartikelräknare
Material Polystyren
Produkttyp Räkna kontrollpartiklar
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 500 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning <3
Stabilitet Produkten är stabil i minst 3 månader
Diameter (metrisk) 5μ m