missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+)-Valienamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Valienamine Hydrochloride |
| CAS | 38231-88-8 |
| Molekylformel | C7 H13 N O4 . H Cl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (1S,2S,3R,6S)-6-Amino-4-(hydroxymethyl)-4-cyclopexene-1,2,3-triol Hydrochloride, Valienamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c8-4-1-3(2-9)5(10)7(12)6(4)11;/h1,4-7,9-12H,2,8H2;1H/t4-,5+,6-,7-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@H]1C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (1S,2S,3R,6S)-6-amino-4-(hydroxymethyl)cyclohex-4-ene-1,2,3-triol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.643 |
| Formel vikt | 211.0611 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?