Läs mer
Valifenalat, TRC
Produktkod. 30137038
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137038 250 mg
30138341 50 mg
17932175 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137038 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV094030250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 283159-90-0
Molekylformel C19 H27 Cl N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 398.88
Synonym β-Alanine, N-[(1-methylethoxy)carbonyl]-L-valyl-3-(4-chlorophenyl)-, methyl ester, IR 5885, Valifenalate, Valiphenal
IUPAC-namn metyl 3-(4-klorofenyl)-3-[[(2S)-3-metyl-2-(propan-2-yloxykarbonylamino)butanoyl]amino]propanoat
LEDER COC(=O)CC(NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)C)C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valifenalate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H27ClN2O5/c1-11(2)17(22-19(25)27-12(3)4)18(24)21-15(10-16(23)26-5)13-6-8-14(20)9-7-13/h6-9,11-12,15,17H,10H2,1-5H3,(H,21,24)(H,22,25)/t15?,17-/m0/s1
Formel vikt 398.1608