Läs mer
Vulinetylester, hydroklorid, TRC
Produktkod. 30450913
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30450913 1 g
1 options
Produktkod. 30450913 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV0943101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valine Ethyl Ester','Hydrochloride
CAS 23358-42-1
Molekylformel C7 H15 N O2 . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym Valine','ethyl ester','hydrochloride (1:1), DL-Valine','ethyl ester','hydrochloride, Valine','ethyl ester','hydrochloride (9CI), Valine','ethyl ester','hydrochloride','DL- (8CI), (±)-Valine ethyl ester hydrochloride, Ethyl DL-valinate hydrochloride, O-Ethyl-DL-valine hydrochloride, DL-Valine ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, 2-Amino-3-methylbutanoic acid ethyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CCOC(=O)C(N)C(C)C
IUPAC-namn etyl 2-amino-3-metylbutanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 181.66
Formel vikt 181.087