Läs mer
Valin (L-Valin), LoGiCal
Produktkod. 30460089
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460089 10 mg
1 options
Produktkod. 30460089 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1455.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Valin (L-Valin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine
CAS 72-18-4
Analyt- eller komponentnamn L-Valine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Valine, (S)-2-amino-3-methylbutanoic acid, (+)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (2 S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (S)-Valine, (S)-alpha-Amino-beta-methylbutyric acid, 2-Amino-3-methylbutanoic acid, 7: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 80: PN: EP2071334 SEQID: 89 claimed protein, 80: PN: WO2009077864 SEQID: 89 claimed protein, L-(+)-alpha-Aminoisovaleric acid, L-alpha-Amino-beta-methylbutyric acid, NSC 76038, Phenylalanine Impurity D
InChI formel InChI=1 S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4 H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
LEDER CC(C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-amino-3-metylbutansyra
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 117,079 g/mol