Läs mer
Valin (L-Valin), Mikromol™
Produktkod. 17911296
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17911296 250 mg
1 options
Produktkod. 17911296 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1455.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Valin (L-Valin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine
CAS 72-18-4
Analyt- eller komponentnamn L-Valine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Valine, (S)-2-amino-3-methylbutanoic acid, (+)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (2S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (S)-Valine, (S)-alpha-Amino-beta-methylbutyric acid, 2-Amino-3-methylbutanoic acid, 7: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 80: PN: EP2071334 SEQID: 89 claimed protein, 80: PN: WO2009077864 SEQID: 89 claimed protein, L-(+)-alpha-Aminoisovaleric acid, L-alpha-Amino-beta-methylbutyric acid, NSC 76038, Phenylalanine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
LEDER CC(C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 117,079 g/mol