Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Valinomycin, 90 %
Produktkod. 10775213 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10775213 50 mg Glasflaska 50mg
10659384 10 mg Glasflaska 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10775213 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 385120500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2001-95-8
Molekylformel C54H90N6O18
Molekylvikt (g/mol) 1111.34
MDL-nummer MFCD00005114
InChI-nyckel FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
PubChem CID 131668508
IUPAC-namn (3S,6S,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,33R)-6,18,30-trimetyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nona(propan-2-yl)-1,7, 13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexazacyklohexatriakontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodekon
LEDER CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valinomycin
Typ Valinomycin
Fysisk form Kristallint pulver
Smältpunkt 190,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation +30° till +34° (20 °C, 589 nm) (c=1,6, bensen)
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Analysprocentintervall 90%
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/L (20 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i petroleumeter, eter, bensen, kloroform, glaciärättiksyra, butylacetat och aceton
Formel vikt 1111.35
Procent renhet 90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Valinomycin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.