Läs mer
Valinomycin, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434719
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434719 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15434719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62312.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 2001-95-8 | C54H90N6O18 | 1111,34 g/mol
Valinomycin, används som en kaliumjonofor som har visat sig inducera celldöd. På grund av valinomycins jonselektiva natur används det i jonselektiva elektroder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Valinomycin, används som en kaliumjonofor som har visat sig inducera celldöd. På grund av valinomycins jonselektiva natur används det i jonselektiva elektroder.
Löslighet
Löslig i DMSO vid 10 mg/ml. Olösligt i w
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valinomycin
Typ Valinomycin
Fysisk form Kristallint pulver
CAS 2001-95-8
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C54H90N6O18
MDL-nummer MFCD00005114
UN-nummer UN2811
Beilstein 78657
Merck Index 14,9910
Synonym NSC 122023
Löslighetsinformation Löslig i DMSO vid 10 mg/ml; Olöslig i vatten
InChI-nyckel FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
LEDER CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
IUPAC-namn (3S,6S,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,33R)-6,18,30-trimetyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nona(propan-2-yl)-1,7, 13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexazacyklohexatriakontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodekon
Molekylvikt (g/mol) 1111.34
PubChem CID 131668508
Formel vikt 1111.34
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.