missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Valinomycin 93% MP Biomedicals

Produktkod. 11401822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401822 25 mg 25mg
11411822 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11401822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210501025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 2001-95-8
Molekylformel C54H90N6O18
Molekylvikt (g/mol) 1111.34
MDL-nummer MFCD00005114
InChI-nyckel FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
Synonym Cyclo(L-Val-D-HyIva-D-Val-L-Lac-)3: HyIva = α-Hydroxyisovaleric acid; Lac = Lactic acid
PubChem CID 131668508
IUPAC-namn (3S,6S,9R,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,36R)-6,18,30-trimetyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nonakis(propan-2-yl)-1 ,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexaazacyklohexatriakontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodekon
LEDER CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Valinomycin
Typ Valinomycin
Kvantitet 25 mg
Analysprocentintervall ≥93%
Formel vikt 1111.4
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.