Läs mer
Valinomycin 93% MP Biomedicals
Produktkod. 11411822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411822 100 mg 100mg
11401822 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210501080
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 2001-95-8
Molekylformel C54H90N6O18
Molekylvikt (g/mol) 1111.34
MDL-nummer MFCD00005114
InChI-nyckel FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
Synonym Cyclo(L-Val-D-HyIva-D-Val-L-Lac-)3: HyIva = α-Hydroxyisovaleric acid; Lac = Lactic acid
PubChem CID 131668508
IUPAC-namn (3S,6S,9R,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,36R)-6,18,30-trimetyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nonakis(propan-2-yl)-1 ,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexaazacyklohexatriakontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodekon
LEDER CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valinomycin
Typ Valinomycin
Fysisk form Powder
Färg White
Kvantitet 100 mg
Analysprocentintervall ≥93%
Formel vikt 1111.4
Procent renhet ≥93%
Kvalitet Not Available