Läs mer
Valinomycin,≥ 93 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481812 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481812 5 mg 5mg
11491812 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481812 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210501005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 5mg
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 2001-95-8
Molekylformel C54H90N6O18
Molekylvikt (g/mol) 1111.34
MDL-nummer MFCD00005114
InChI-nyckel FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
PubChem CID 131668508
IUPAC-namn (3S,6S,9R,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,36R)-6,18,30-trimetyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nonakis(propan-2-yl)-1 ,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexaazacyklohexatriakontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodekon
LEDER CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valinomycin
Typ Valinomycin
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 mg
Analysprocentintervall ≥93%
Formel vikt 1111.4
Kvalitet Not Available