Läs mer
Valinomycin,≥ 93 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491812 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491812 10 mg 10mg
11481812 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491812 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210501010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2001-95-8 | Formula: C54H90N6O18 | Weight: 1111.34 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 2001-95-8
Molekylformel C54H90N6O18
Molekylvikt (g/mol) 1111.34
MDL-nummer MFCD00005114
InChI-nyckel FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
PubChem CID 131668508
IUPAC-namn (3S,6S,9R,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,36R)-6,18,30-trimetyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nonakis(propan-2-yl)-1,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexaazacyklohexatriakontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodekon
LEDER CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valinomycin
Typ Valinomycin
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Analysprocentintervall ≥93%
Formel vikt 1111.4
Kvalitet Not Available