missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Valnemulin hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16468066
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468066 100 mg
16448328 10 mg
16404217 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16468066 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0027

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Valnemulin hydrochloride is a pleuromutilin antibiotic which inhibits protein synthesis in bacteria by binding the peptidyl transferase enzyme in the 50s ribosomal subunit.

Valnemulin hydrochloride is a pleuromutilin antibiotic which inhibits protein synthesis in bacteria by binding the peptidyl transferase enzyme in the 50s ribosomal subunit.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Valnemulin hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 133868-46-9
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H53ClN2O5S
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (166.31 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (166.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H]([C@@H]([C@@](C)(C[C@H]1OC(CSC(C)(C)CNC([C@H](N)C(C)C)=O)=O)C=C)O)C(CCC2=O)(CC[C@H]3C)[C@]2([H])C31C.Cl
Molekylvikt (g/mol) 601.28
Formel vikt 601.28
Procent renhet 98.3%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.