Läs mer
Valnemulin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valnemulin hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C31 H52 N2 O5 S . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H52N2O5S.ClH/c1-10-29(8)15-22(38-23(35)16-39-28(6,7)17-33-27(37)24(32)18(2)3)30(9)19(4)11-13-31(20(5)26(29)36)14-12-21(34)25(30)31;/h10,18-20,22,24-26,36H,1,11-17,32H2,2-9H3,(H,33,37);1H/t19-,20+,22-,24-,25+,26+,29-,30+,31+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 600.3364 |
| Procent renhet | >95% |