Läs mer
Valnoctamide-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valnoctamide-d5 |
| CAS | 1190015-82-7 |
| Molekylformel | C8H12D5NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-d5-3-methylpentan-amide, 2-Ethyl-d5-3-methylvaleramide, Valmethamide-d5, McN-X-181-d5, Axiquel-d5, Nirvanil-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO/c1-4-6(3)7(5-2)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H2,9,10)/i2D3,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C(C)CC)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 3-methyl-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.26 |
| Formel vikt | 148.1624 |