Läs mer
Valnoctamide, MedChemExpress
Beskrivning
Valnoctamide (Valmethamide), a derivative of valproate, suppresses benzodiazepine-refractory status epilepticus. Valnoctamide (Valmethamide) acts directly on GABAA receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valnoctamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 4171-13-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H17NO |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Valmethamide |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (698.18 mM) |
| Visa mer |