Läs mer
Valnoctamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valnoctamide |
| CAS | 4171-13-5 |
| Molekylformel | C8 H17 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO/c1-4-6(3)7(5-2)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H2,9,10) |
| LEDER | CCC(C)C(CC)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-3-methylpentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.23 |
| Formel vikt | 143.131 |