missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Valnoctamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valnoctamide |
| CAS | 4171-13-5 |
| Molekylformel | C8 H17 N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO/c1-4-6(3)7(5-2)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H2,9,10) |
| LEDER | CCC(C)C(CC)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-3-methylpentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.23 |
| Formel vikt | 143.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?