Läs mer
Ohaus™ Valor™ 2000 Food Scale
Produktkod. 15476101 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Batteritid:
50 timmar med uppladdningsbart batteri
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Batteritid Förpackningsstorlek
15476101 50 timmar med uppladdningsbart batteri 1 enhet
1 options
Produktkod. 15476101 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30072346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3805.00 SEK
    3505.30 SEK / Paket med 1
    Save 299.70 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En hållbar livsmedelsvåg med snabb respons som ökar produktiviteten i tuffa miljöer.
  • Knivsäker knappsats förhindrar skador från vassa föremål.
  • Genomflödesdesignen ger skydd i tuffa miljöer.
  • Snabb hastighet och stora dubbla displayer underlättar användning av flera operatörer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 50 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Ej tillämpligt
Konstruktion ABS-hölje med plattform i rostfritt stål (PW), hölje och plattform i rostfritt stål (XW), nivåindikator på framsidan
Kapacitet 1.5 kg
Visningstyp Dubbel röd LED-skärm
Läsbarhet 0.200000 g
Inkluderar AC Adapter (ingår); Uppladdningsbart batteri (ingår)
Linjäritet 0.200000 g
Material ABS-hölje med plattform i rostfritt stål (PW), hölje och plattform i rostfritt stål (XW)
Modell V22PWE1501T
Repeterbarhet 0.200000 g
Stabiliseringstid 0,500 sek.
Mått (L x B) 256.00 x 280.00 mm
Mått (L x B x H) 256.00 x 280.00 x 121.000 mm
Längd (engelska) 10,10 tum.
Längd (metrisk) 256.00 mm
Längd (metrisk) Pan 190 mm
Bredd (engelska) 11,00 tum
Bredd (metrisk) 280.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 242 mm
Höjd (engelska) 4,80 tum.
Höjd (metrisk) 121.000 mm
Djup (engelska) 10,10 tum.
Djup (metriskt) 256.00 mm