Läs mer
OHAUS™ Valor™ Skala 2000
Produktkod. 15496101 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
V22PWE15T
V22PWE3T
V22PWE6T
V22XWE1501T
V22XWE15T
V22XWE3T
V22XWE6T
Förpackningsstorlek:
1 enhet
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15496101 V22PWE6T 1 enhet
15406111 V22PWE15T 1 enhet
15416111 V22XWE1501T 1 enhet
15426111 V22XWE3T 1 enhet
15436111 V22XWE6T 1 enhet
15446111 V22XWE15T 1 enhet
15486101 V22PWE3T 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15496101 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30072315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3600.00 SEK
    2603.51 SEK / Paket med 1
    Save 996.49 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
OHAUS™ Valor™ 2000 Scale erbjuder stora LED-skärmar fram och bak, vilket gör den idealisk för användning i torra eller tvättade miljöer.
  • Den robusta knappsatsen i polykarbonat ger skydd mot knivar och andra vassa instrument som används vid matlagning, bearbetning och portionering.
  • En unik IP68-genomströmningsdesign säkerställer att den NSF-certifierade Valor 2000 kommer att dränera ut fukt i vågen när den används i våta förhållanden.
  • Stabiliseringstiden är mindre än en halv sekund.
  • Stora LED-displayer fram och bak möjliggör enkel visning så att två förare kan dela på en våg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 50 timmar med uppladdningsbart batteri
Konstruktion ABS-hölje med plattform i rostfritt stål (PW), hölje och plattform i rostfritt stål (XW), nivåindikator på framsidan
Kapacitet 6.00 kg
Visningstyp Dubbla LED
Läsbarhet 1.000000 g
Linjäritet 1.000000 g
Modell V22PWE6T
Skyddsklass IPX8
Repeterbarhet 1.000000 g
Stabiliseringstid 0,500 sek.
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Gram, kilogram, uns, pund, pund: uns
Mått (L x B x H) 256 x 280 x 121 mm
Vikt (metrisk) 5.000 kg