Läs mer
Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme Kompakt matvåg
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
200 g
300 g
400 g
500 g
2 kg
3 kg
4 kg
6 kg
Modell:
V31X3
V31X501
V31X6
V31XH2
V31XH202
V31XH4
V31XH402
V31XW3
V31XW301
V31XW6
Batteritid:
120 timmar med engångsbatterier
50 timmar med engångsbatterier
Läsbarhet:
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Valor 3000 Xtreme Våg fortsätter OHAUS tradition av att bygga hållbara produkter av hög kvalitet som är lätta att använda och svåra att slå. Funktionerna inkluderar hög precision upp till 40 000d läsbarhet, hållbarhet och användarvänlighet, inkapslad i ett elegant och helt rostfritt stål, kompakt hölje. Washdown-alternativ (NEMA 4X/IP65 vattentäta modeller) säkerställer att Valor 3000 Xtreme uppfyller behoven i även de mest krävande miljöer.
- NSF Certifierad och stöder HACCP-certifierade system som hjälper till att säkerställa integriteten och säkerheten för alla livsmedelsprodukter som vägs på vågen
- Kräver minimalt bänkutrymme och erbjuder användarjusterbara filtrerings- och stabilitetsinställningar för exakta operationer under dragiga och instabila förhållanden
- Erbjuder upplösningar på upp till 40 000d och 0,01g, vilket ger exakta mätningar i krävande miljöer
- Helt hölje i rostfritt stål med extra kemikaliebeständighet och avtagbar vågskål i rostfritt stål är hållbara och lätta att rengöra
- Avancerat överbelastningsskydd klassat till 10x kapacitet är idealiskt för tuffa miljöer där kapaciteten ofta överskrids
- SmarText™ Användargränssnittet använder en ljus bakgrundsbelyst LCD och enkla textmeddelanden som gör Valor 3000 Xtreme mycket lätt att använda
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 50 timmar med engångsbatterier |
| Batterityp | 4 C (1,5V) batterier (ingår ej) |
| Kalibrering | Digital Extern |
| Certifikat och efterlevnad | NSF/ANSI CE-listad |
| Anslutningstyp | Ej tillämpligt |
| Konstruktion | Hus och plattform i rostfritt stål, nivåindikator på framsidan, lastcellslås |
| Kapacitet | 3 kg |
| Visningstyp | LCD med vit LED-bakgrundsbelysning |
| Läsbarhet | 0.500000 g |
| Typ av knappsats | Mekanisk |
| Visa mer |