Läs mer
Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme Kompakt matvåg
Produktkod. 11895923 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
200 g
300 g
400 g
500 g
2 kg
3 kg
4 kg
6 kg
Modell:
V31X3
V31X501
V31X6
V31XH2
V31XH202
V31XH4
V31XH402
V31XW3
V31XW301
V31XW6
Batteritid:
120 timmar med engångsbatterier
50 timmar med engångsbatterier
Läsbarhet:
0.010000 g
0.100000 g
0.500000 g
1.000000 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11895923
Brand: Ohaus™ 71210133
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Robust design i helt rostfritt stål i en högpresterande, bärbar skala. Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme Compact Food Scales inkluderar programvara för allmän vägning, procentvägning och specifik vikt, så den är idealisk för en mängd olika matvägnings- och mätbehov.
Valor 3000 Xtreme Våg fortsätter OHAUS tradition av att bygga hållbara produkter av hög kvalitet som är lätta att använda och svåra att slå. Funktionerna inkluderar hög precision upp till 40 000d läsbarhet, hållbarhet och användarvänlighet, inkapslad i ett elegant och helt rostfritt stål, kompakt hölje. Washdown-alternativ (NEMA 4X/IP65 vattentäta modeller) säkerställer att Valor 3000 Xtreme uppfyller behoven i även de mest krävande miljöer.
  • NSF Certifierad och stöder HACCP-certifierade system som hjälper till att säkerställa integriteten och säkerheten för alla livsmedelsprodukter som vägs på vågen
  • Kräver minimalt bänkutrymme och erbjuder användarjusterbara filtrerings- och stabilitetsinställningar för exakta operationer under dragiga och instabila förhållanden
  • Erbjuder upplösningar på upp till 40 000d och 0,01g, vilket ger exakta mätningar i krävande miljöer
  • Helt hölje i rostfritt stål med extra kemikaliebeständighet och avtagbar vågskål i rostfritt stål är hållbara och lätta att rengöra
  • Avancerat överbelastningsskydd klassat till 10x kapacitet är idealiskt för tuffa miljöer där kapaciteten ofta överskrids
  • SmarText™ Användargränssnittet använder en ljus bakgrundsbelyst LCD och enkla textmeddelanden som gör Valor 3000 Xtreme mycket lätt att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 50 timmar med engångsbatterier
Batterityp 4 C (1,5V) batterier (ingår ej)
Kalibrering Digital Extern
Certifikat och efterlevnad NSF/ANSI CE-listad
Anslutningstyp Ej tillämpligt
Konstruktion Hus och plattform i rostfritt stål, nivåindikator på framsidan, lastcellslås
Kapacitet 300 g
Visningstyp LCD med vit LED-bakgrundsbelysning
Läsbarhet 0.100000 g
Typ av knappsats Mekanisk
Linjäritet 0.200000 g
Material Rostfritt stål
Modell V31XW301
Skyddsklass NEMA 4X/NTEP, IP 65 Vattentålig
Stabiliseringstid 3 sek
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 40 °C
Typ Valor™ 3000 Xtreme Kompakt matvåg
Vägningslägen lb, decimal eller bråkdel oz, lb:oz, flytande oz (av vatten), kg, g
Mått (L x B) 218.00 x 186.00 mm
Mått (L x B x H) 218 x 186 x 77 mm
Längd (engelska) 8,50 tum.
Längd (metrisk) 218 mm
Längd (metrisk) Pan 146 mm
Bredd (engelska) 7.30 tum.
Bredd (metrisk) 186.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 158 mm
Höjd (engelska) 3,00 tum.
Höjd (metrisk) 77.000 mm
Djup (engelska) 8,50 tum.
Djup (metriskt) 218.00 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 120 mm
Vikt (metrisk) 1.4 kg
Elektriska krav 9 VDC 0,5 A AC Väggadapter, 50/60 Hz
Spänning 9 V
Frekvens 50/60 Hz