Läs mer
Ohaus™ Valor™ 4000 kompakta bänkvågar
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
1.5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Modell:
V41PWE1501T
V41PWE15T
V41PWE3T
V41PWE6T
V41XWE1501T
V41XWE15T
V41XWE3T
V41XWE6T
Läsbarhet:
Konstruktion:
Rostfri plattform, ABS-hus
Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- Vattentät design
- Kombination av beröringsfria operationer, hastighet och hållbarhet
- Finns i både rostfritt stål och plasthusdesign
- Ljusa LED-displayer fram och bak
- Dubbla displayer möjliggör snabb och enkel vägning i detaljhandeln
- Punkteringssäkra knappsatser
- Beröringsfria infraröda sensorer i kombination med en halv sekunds stabiliseringstid ökar produktiviteten vid vägningsoperationer
- Maximal extern upplösning på 1:6 000/1:7 500
- Ytterligare kontrollvägnings- och procentvägningslägen
- IP68-genomströmningsdesign säkerställer att skalan är skyddad från skador från vätskor
- Stora helt gummerade fötter placerade i yttersta hörn av skalan för att säkerställa bred hållning och ytmotstånd som minimerar risken för att skalan glider eller faller av släta ytor
- Exakta mätningar med OIML / EC-typgodkännande för att uppfylla eller överträffa klass III-noggrannhetskraven i enlighet med EG-direktiv och EN45501
- 100-240 VAC universell nätadapter
- Mått: Modell V41PW: 280D x 256W x 121mm H; Modell V41XW: 288D x 256W x 124mm H
Andra standardfunktioner och utrustning: Justerbara fötter, nivåbubbla med belysning, meny- och lägesinställningsnavigeringsprompter på tangenterna, bärhandtag för enkel transport, rostfritt stålpanna och kemikaliebeständigt överlägg, nya mekaniska nycklar, ett lock med fjäder för att skydda vågens strömkontakt.
Applikationslägen:
- Vägning - Bestäm vikten på föremål i en eller flera vägningsenheter - g, kg - använd läsbarheten 0,2 g till 5 g för vägning av tillsatser, kryddor och jäst
- Procentvägning - Inkluderar % vägning för receptformulering och bagarprocent
- Kontrollera vägning - Använd de ljust röda/gula/gröna lysdioderna för att enkelt fylla behållare och förpackningar efter vikt för sortering, sortering och portionering
- Ackumulering - Håll en löpande summa av alla föremål i vikt för att registrera resultat under långa produktionskörningar
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | Normalt 50 timmars kontinuerlig användning med 12 timmars full laddning |
| Batterityp | Uppladdningsbar blysyra |
| Konstruktion | Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus |
| Kapacitet | 3 kg |
| Visningstyp | Dubbel röd LED |
| Mått (LxB) Plattform | 190 x 242 mm |
| Läsbarhet | 0.0005 kg |
| Modell | V41XWE3T |
| Skyddsklass | IP68 |
| Sensortyper | IR |
| Visa mer |