Läs mer
Ohaus™ Valor™ 4000 kompakta bänkvågar
Produktkod. 15476111 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
1.5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Modell:
V41PWE1501T
V41PWE15T
V41PWE3T
V41PWE6T
V41XWE1501T
V41XWE15T
V41XWE3T
V41XWE6T
Läsbarhet:
0.0002 kg
0.0005 kg
0.001 kg
0.002 kg
Konstruktion:
Rostfri plattform, ABS-hus
Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus
Förpackningsstorlek:
1 enhet
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Läsbarhet Konstruktion Förpackningsstorlek
15476111 6 kg V41PWE6T 0.001 kg Rostfri plattform, ABS-hus 1 enhet
15486111 15 kg V41PWE15T 0.002 kg Rostfri plattform, ABS-hus 1 enhet
15466111 3 kg V41PWE3T 0.0005 kg Rostfri plattform, ABS-hus 1 enhet
15456111 1.5 kg V41PWE1501T 0.0002 kg Rostfri plattform, ABS-hus 1 enhet
15466121 15 kg V41XWE15T 0.002 kg Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus 1 enhet
15456121 6 kg V41XWE6T 0.001 kg Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus 1 enhet
15446121 3 kg V41XWE3T 0.0005 kg Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus 1 enhet
15436121 1.5 kg V41XWE1501T 0.0002 kg Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15476111 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30072309
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Laglig för handel med livsmedelsskala som ökar säkerheten, effektiviteten och produktiviteten även i tuffa miljöer.
  • Vattentät design
  • Kombination av beröringsfria operationer, hastighet och hållbarhet
  • Finns i både rostfritt stål och plasthusdesign
  • Ljusa LED-displayer fram och bak
  • Dubbla displayer möjliggör snabb och enkel vägning i detaljhandeln
  • Punkteringssäkra knappsatser
  • Beröringsfria infraröda sensorer i kombination med en halv sekunds stabiliseringstid ökar produktiviteten vid vägningsoperationer
  • Maximal extern upplösning på 1:6 000/1:7 500
  • Ytterligare kontrollvägnings- och procentvägningslägen
  • IP68-genomströmningsdesign säkerställer att skalan är skyddad från skador från vätskor
  • Stora helt gummerade fötter placerade i yttersta hörn av skalan för att säkerställa bred hållning och ytmotstånd som minimerar risken för att skalan glider eller faller av släta ytor
  • Exakta mätningar med OIML / EC-typgodkännande för att uppfylla eller överträffa klass III-noggrannhetskraven i enlighet med EG-direktiv och EN45501
  • 100-240 VAC universell nätadapter
  • Mått: Modell V41PW: 280D x 256W x 121mm H; Modell V41XW: 288D x 256W x 124mm H
Andra standardfunktioner och utrustning: Justerbara fötter, nivåbubbla med belysning, meny- och lägesinställningsnavigeringsprompter på tangenterna, bärhandtag för enkel transport, rostfritt stålpanna och kemikaliebeständigt överlägg, nya mekaniska nycklar, ett lock med fjäder för att skydda vågens strömkontakt.
Applikationslägen:
  • Vägning - Bestäm vikten på föremål i en eller flera vägningsenheter - g, kg - använd läsbarheten 0,2 g till 5 g för vägning av tillsatser, kryddor och jäst
  • Procentvägning - Inkluderar % vägning för receptformulering och bagarprocent
  • Kontrollera vägning - Använd de ljust röda/gula/gröna lysdioderna för att enkelt fylla behållare och förpackningar efter vikt för sortering, sortering och portionering
  • Ackumulering - Håll en löpande summa av alla föremål i vikt för att registrera resultat under långa produktionskörningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid Normalt 50 timmars kontinuerlig användning med 12 timmars full laddning
Batterityp Uppladdningsbar blysyra
Konstruktion Rostfri plattform, ABS-hus
Kapacitet 6 kg
Visningstyp Dubbel röd LED
Mått (LxB) Plattform 190 x 242 mm
Läsbarhet 0.001 kg
Modell V41PWE6T
Skyddsklass IP68
Sensortyper IR
Stabiliseringstid ≤0,5 sek.
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C
Vikt (metrisk) 3 kg
Elektriska krav 12 VDC 0,84 A, AC Universaladapter (100/220 VAC 50/60 Hz)