Läs mer
Ohaus™ Valor™ 4000 Compact Bench Scales, Certified
Produktkod. 15496121 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
1.5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Modell:
V41PWE1501T-M
V41PWE15T-M
V41PWE3T-M
V41PWE6T-M
V41XWE1501T-M
V41XWE15T-M
V41XWE3T-M
V41XWE6T-M
Läsbarhet:
0.0005 kg
0.001 kg
0.002 kg
0.005 kg
Konstruktion:
Rostfri plattform, ABS-hus
Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus
Förpackningsstorlek:
1 enhet
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Läsbarhet Konstruktion Förpackningsstorlek
15496121 6 kg V41XWE6T-M 0.002 kg Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus 1 enhet
15496111 1.5 kg V41PWE1501T-M 0.0005 kg Rostfri plattform, ABS-hus 1 enhet
15426121 15 kg V41PWE15T-M 0.005 kg Rostfri plattform, ABS-hus 1 enhet
15416121 6 kg V41PWE6T-M 0.002 kg Rostfri plattform, ABS-hus 1 enhet
15406121 3 kg V41PWE3T-M 0.001 kg Rostfri plattform, ABS-hus 1 enhet
15486121 3 kg V41XWE3T-M 0.001 kg Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus 1 enhet
15476121 1.5 kg V41XWE1501T-M 0.0005 kg Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus 1 enhet
15406131 15 kg V41XWE15T-M 0.005 kg Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15496121 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30035665
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Laglig för handel med livsmedelsskala som ökar säkerheten, effektiviteten och produktiviteten även i tuffa miljöer.
  • Vattentät design
  • Kombination av beröringsfria operationer, hastighet och hållbarhet
  • Finns i både rostfritt stål och plasthusdesign
  • Ljusa LED-displayer fram och bak
  • Dubbla displayer möjliggör snabb och enkel vägning i detaljhandeln
  • Punkteringssäkra knappsatser
  • Beröringsfria infraröda sensorer i kombination med en halv sekunds stabiliseringstid ökar produktiviteten vid vägningsoperationer
  • Maximal extern upplösning på 1:6 000/1:7 500
  • Ytterligare kontrollvägnings- och procentvägningslägen
  • IP68-genomströmningsdesign säkerställer att skalan är skyddad från skador från vätskor
  • Stora helt gummerade fötter placerade i yttersta hörn av skalan för att säkerställa bred hållning och ytmotstånd som minimerar risken för att skalan glider eller faller av släta ytor
  • Exakta mätningar med OIML / EC-typgodkännande för att uppfylla eller överträffa klass III-noggrannhetskraven i enlighet med EG-direktiv och EN45501
  • 100-240 VAC universell nätadapter
  • Mått: Modell V41PW: 280D x 256W x 121mm H; Modell V41XW: 288D x 256W x 124mm H
Andra standardfunktioner och utrustning: Justerbara fötter, nivåbubbla med belysning, meny- och lägesinställningsnavigeringsprompter på tangenterna, bärhandtag för enkel transport, rostfritt stålpanna och kemikaliebeständigt överlägg, nya mekaniska nycklar, ett lock med fjäder för att skydda vågens strömkontakt.
Applikationslägen:
  • Vägning - Bestäm vikten på föremål i en eller flera vägningsenheter - g, kg - använd läsbarheten 0,2 g till 5 g för vägning av tillsatser, kryddor och jäst
  • Procentvägning - Inkluderar % vägning för receptformulering och bagarprocent
  • Kontrollera vägning - Använd de ljust röda/gula/gröna lysdioderna för att enkelt fylla behållare och förpackningar efter vikt för sortering, sortering och portionering
  • Ackumulering - Håll en löpande summa av alla föremål i vikt för att registrera resultat under långa produktionskörningar
Certifikat
Designed and engineered to meet stringent OIML and NAWI Directive (Non Automatic Weighing Instruments)requirements for use in legal and prescribed applications such as in standard industries, stores or QC laboratories. Designed and verified to meet or exc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid Normalt 50 timmars kontinuerlig användning med 12 timmars full laddning
Batterityp Uppladdningsbar blysyra
Konstruktion Topphus och plattform i rostfritt stål, ABS bottenhus
Kapacitet 6 kg
Visningstyp Dubbel röd LED
Mått (LxB) Plattform 190 x 242 mm
Läsbarhet 0.002 kg
Modell V41XWE6T-M
Skyddsklass IP68
Sensortyper IR
Stabiliseringstid ≤0,5 sek.
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C
Vikt (metrisk) 3.9 kg
Elektriska krav 12 VDC 0,84 A, AC Universaladapter (100/220 VAC 50/60 Hz)