Läs mer
Ohaus™ Valor™ 7000 Compact Food Våg
Produktkod. 13435129 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Batteritid:
210 timmar med uppladdningsbart batteri
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Batteritid Förpackningsstorlek
13435129 210 timmar med uppladdningsbart batteri Varje
1 options
Produktkod. 13435129 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30031826
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7365.00 SEK
    5330.92 SEK / Paket med 1
    Save 2034.08 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
OHAUS Valor 7000 kompakt matvåg kommer att öka din matvägnings- och proportioneringsproduktivitet. Dubbla skärmar och beröringsfria sensorer, användarvänlig meny och inställning, tillsammans med hastigheten och noggrannheten hos resultaten ger en sömlös och problemfri användarupplevelse.
  • Användningsområden: Vägning, procentvägning, kontrollvägning, ackumulering
  • Display: Dubbla bakgrundsbelysta flytande kristallskärmar (LCD)
  • Drift: AC ström (ingår) eller uppladdningsbart batteri (ingår)
  • Kommunikation: RS232 (ingår); USB, Ethernet eller andra RS232 (tillbehör säljs separat)
  • Konstruktion: ABS-hölje, plattform i rostfritt stål, beröringsfri sensor, transporthandtag, menylåsbrytare, nivåindikator på framsidan
  • Designfunktioner: 210 timmars batteritid, 3 LED-kontrollvågsljus med valbar funktion och ljudsignalinställningar, valbara miljö- och automatiska utskriftsinställningar, automatisk avstängning, automatisk tara
  • Plattformsstorlek: 8,9 x 11,8 tum (225 x 300 mm)
  • Driva: AC-ström (ingår); Uppladdningsbart batteri (ingår)
  • Enheter: Gram; Kilogram; Uns; Pund; Pund: Uns
  • Taraintervall: Till kapacitet genom subtraktion
  • Kapslingsklass: IP43
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 210 timmar med uppladdningsbart batteri
Batterityp Uppladdningsbart batteri (ingår).
Anslutningstyp Ethernet (finns som tillbehör); USB (Finns som tillbehör); RS232 (ingår); 2:a RS232 (finns som tillbehör).
Kapacitet 30 kg (60 lb.)
Visningstyp Dubbel LCD med vit LED-bakgrundsbelysning + 3 LED
Läsbarhet 1 g (0.002 lb)
Inkluderar Kåpa som används
Linjäritet ±2 g
Material Rostfritt stål
Modell V71P30T
Typ Kompakt matvåg
Mått (L x B x H) 311 x 327 x 177 mm (12,9 x 4,6 x 12,2 tum)
Vikt (engelska) 9.2 lb
Vikt (metrisk) 4.2 kg