Läs mer
Ohaus™ Valor™ 7000 Compact Food Våg
Produktkod. 13495119 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
V71P1502T
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
13495119 V71P1502T Varje
1 options
Produktkod. 13495119 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30031822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7365.00 SEK
    5330.92 SEK / Paket med 1
    Save 2034.08 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
I lager
Den bästa kompakta matvågen i sin klass. Ohaus™ Valor™ 7000 Compact Food Scale har dubbla displayer och beröringsfria sensorer, en användarvänlig meny och inställningar samt snabba och exakta resultat för att ge en sömlös och problemfri användarupplevelse som är oöverträffad.
De Ohaus Valor 7000 kompakt matvåg är den nyaste vågen i Ohaus sortiment ’av pålitliga och hållbara produkter som kommer att öka produktiviteten för vägning och proportionering av livsmedel. De avancerade, användarvänliga funktionerna ger en sömlös användarupplevelse.
  • Främre och bakre beröringsfria sensorer styr driften av vissa funktioner för att minimera korskontaminering av mat
  • Livsmedelssäker design är NSF Certifierad, USDA-AMS accepterad och stöder HACCP-certifierade system
  • Stora bakgrundsbelysta displayer fram och bak förbättrar användarupplevelsen och låter två förare dela på en våg
  • Snabb stabiliseringstid på en sekund ger exakta resultat, samtidigt som den ökar genomströmningen avsevärt och eliminerar väntetiden
  • Vågplattform i rostfritt stål och ett robust ABS-hus klarar daglig användning under de mest krävande förhållanden
  • Stora, halkfria utjämningsfötter greppar disken och förhindrar att vågen glider under användning
  • Flexibel anslutning: Standard RS232 med valfritt Ethernet, andra RS232 eller USB erbjuder dataöverföringsmöjligheter till flera kringutrustning
  • Integrerat bärhandtag och uppladdningsbart blybatteri möjliggör oavbruten drift varhelst det behövs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Automationsgränssnitt Inbyggd RS232, valfri 2:a RS232, USB , Ethernet
Batteritid 210 timmar med uppladdningsbart batteri
Batterityp Laddningsbar (ingår)
Kalibrering Extern
Certifikat och efterlevnad NSF, USDA-AMS, HACCP, NTEP
Anslutningstyp Ethernet (tillgänglig som tillbehör)USB (finns som tillbehör)RS232 (ingår) 2:a RS232 (finns som tillbehör)
Konstruktion ABS-hölje, plattform i rostfritt stål, beröringsfri sensor, transporthandtag, menylåsbrytare, nivåindikator på framsidan
Kapacitet 1.5 kg
Visningstyp Dubbel LCD med vit LED-bakgrundsbelysning + 3 LED
Läsbarhet 0.050000 g
Typ av knappsats Mekanisk
Linjäritet 0.100000 g
Modell V71P1502T
Skyddsklass IP43
Repeterbarhet 0.100000 g
Sensortyper Fram och bak
Stabiliseringstid 1 sekund
Temperatur (engelska) Drift 14 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Typ Valor™ 7000 Compact Food Våg
Vägningslägen kg, g, lb, oz, lb:oz
Mått (L x B) 311.00 x 327.00 mm
Mått (L x B x H) 311 × 327 × 117 mm
Längd (engelska) 12.20 tum.
Längd (metrisk) 311.00 mm
Längd (metrisk) Pan 225 mm
Bredd (engelska) 12,90 tum.
Bredd (metrisk) 327.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 300 mm
Höjd (engelska) 4,60 tum.
Höjd (metrisk) 117.000 mm
Djup (engelska) 12.20 tum.
Djup (metriskt) 311.00 mm
Vikt (metrisk) 4.2 kg
Elektriska krav 100/240 VAC 50/60 Hz intern universell strömförsörjning, internt uppladdningsbart blybatteri
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz