Läs mer
Ohaus™ Valor™ 7000 Kompaktvåg
Produktkod. 13405129 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
3 kg
6 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
13405129 3 kg Varje
13415129 6 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13405129 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30031823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7700.00 SEK
    5330.92 SEK / Paket med 1
    Save 2369.08 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kompakt, pålitlig, hållbar matvåg som kommer att öka din matvägnings- och proportioneringsproduktivitet.
  • Beröringsfria sensorer fram och bak minimerar avlagringar.
  • Dubbla bakgrundsbelysta displayer möjliggör snabb och enkel vägning av två förare.
  • Snabb stabilisering ger oöverträffad genomströmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 210 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Ethernet (tillgänglig som tillbehör)USB (finns som tillbehör)RS232 (ingår) 2:a RS232 (finns som tillbehör)
Konstruktion ABS-hölje, plattform i rostfritt stål, beröringsfri sensor, transporthandtag, menylåsbrytare, nivåindikator på framsidan
Kapacitet 3 kg
Visningstyp Dubbel LCD med vit LED-bakgrundsbelysning + 3 LED
Läsbarhet 0.100000 g
Inkluderar RS232, AC Ström, uppladdningsbart batteri, skydd för användning
Linjäritet 0.200000 g
Material ABS-hus, plattform i rostfritt stål
Modell V71P3T
Repeterbarhet 0.200000 g
Mått (L x B) 311.00 x 327.00 mm
Mått (L x B x H) 311.00 x 327.00 x 117.000 mm
Längd (engelska) 12.20 tum.
Längd (metrisk) 311.00 mm
Längd (metrisk) Pan 225 mm
Bredd (engelska) 12,90 tum.
Bredd (metrisk) 327.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 300 mm
Höjd (engelska) 4,60 tum.
Höjd (metrisk) 117.000 mm
Djup (engelska) 12.20 tum.
Djup (metriskt) 311.00 mm