Läs mer
Ohaus™ Valor™ 7000 Kompaktvåg
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
3 kg
6 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Beröringsfria sensorer fram och bak minimerar avlagringar.
- Dubbla bakgrundsbelysta displayer möjliggör snabb och enkel vägning av två förare.
- Snabb stabilisering ger oöverträffad genomströmning.
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 210 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Anslutningstyp | Ethernet (tillgänglig som tillbehör)USB (finns som tillbehör)RS232 (ingår) 2:a RS232 (finns som tillbehör) |
| Konstruktion | ABS-hölje, plattform i rostfritt stål, beröringsfri sensor, transporthandtag, menylåsbrytare, nivåindikator på framsidan |
| Kapacitet | 3 kg |
| Visningstyp | Dubbel LCD med vit LED-bakgrundsbelysning + 3 LED |
| Läsbarhet | 0.100000 g |
| Inkluderar | RS232, AC Ström, uppladdningsbart batteri, skydd för användning |
| Linjäritet | 0.200000 g |
| Material | ABS-hus, plattform i rostfritt stål |
| Modell | V71P3T |
| Visa mer |