Läs mer
Valproic Acid 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30460326
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460326 1 ml
1 options
Produktkod. 30460326 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0751.0001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valproic acid
CAS 99-66-1
Analyt- eller komponentnamn Valproic acid
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C8 H16 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Lösningstyp Single Solution
LEDER CCCC(CCC)C(=O)O
IUPAC-namn 2-propylpentanoic acid
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 144.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 144.115 g/mol