Läs mer
Valproic acid, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Beskrivning
Valproic acid, 1mg/ml in Methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valproic acid |
| CAS | 99-66-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Valproic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H16 O2 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CCCC(CCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-propylpentanoic acid |
| Visa mer |