Läs mer
Valproinsyra-d15 Beta-D-glukuronid, TRC
Produktkod. 30457075
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457075 1 mg
30454279 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV0947631MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valproic Acid-d15 beta-D-Glucuronide
Molekylformel C14H9D15O8
Kvantitet 1 mg
Synonym 1-(2-Propylpentanoate-d15) β-D-Glucopyranuronic Acid, 1-O-(Valproyl-d15)-β-D-glucopyranuronic Acid, Dipropylacetate-d15 Glucuronide, VPA-G-d15, Valproate-d15 Glucuronide, Valproic Acid-d15 Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C14H24O8/c1-3-5-7(6-4-2)13(20)22-14-10(17)8(15)9(16)11(21-14)12(18)19/h7-11,14-17H,3-6H2,1-2H3,(H,18,19)/t8-,9-,10+,11-,14-/m0/s1/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
LEDER O[C@H]([C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC(C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)[C@@H]1O)[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 335.43