missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Valproinsyra-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valproic acid 4,4,4',4'-d4 |
| CAS | 87745-17-3 |
| Molekylformel | C8 D4 H12 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Pentanoic-3,3-d2 acid','2-(propyl-1,1-d2)- (9CI), 3,3,3',3'-Tetradeuterovalproic acid, 2-(Propyl-1,1-d2)pentanoic-3,3-d2 acid, Valproic acid-d4, Valproic-3,3,3',3'-D4 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C)CC(CC([2H])([2H])C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4,4-dideuterio-2-(2,2-dideuteriopropyl)pentansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.24 |
| Formel vikt | 148.1401 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?