Läs mer
Valproinsyra-d4, TRC
Produktkod. 30456426
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30456426 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30456426 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09475310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valproic acid 4,4,4',4'-d4
CAS 87745-17-3
Molekylformel C8 D4 H12 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Pentanoic-3,3-d2 acid','2-(propyl-1,1-d2)- (9CI), 3,3,3',3'-Tetradeuterovalproic acid, 2-(Propyl-1,1-d2)pentanoic-3,3-d2 acid, Valproic acid-d4, Valproic-3,3,3',3'-D4 acid
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i3D2,4D2
LEDER [2H]C([2H])(C)CC(CC([2H])([2H])C)C(=O)O
IUPAC-namn 4,4-dideuterio-2-(2,2-dideuteriopropyl)pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 148.24
Formel vikt 148.1401