Läs mer
Valproic Acid EP Impurity E, Mikromol™
Produktkod. 17912396
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17912396 25 mg
17990436 100 mg
30459319 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17912396 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0751.050025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Valproic Acid EP Impurity E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentanamide (Valeramide)
CAS 626-97-1
Analyt- eller komponentnamn Pentanamide (Valeramide)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H11 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pentanamide, Valproic Acid Imp. E (EP), Valeramide, Valproic Acid Impurity E
InChI formel InChI=1S/C5H11NO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
LEDER CCCCC(=O)N
IUPAC-namn pentanamide
Molekylvikt (g/mol) 101.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 101.0841 g/mol