Läs mer
Valproic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Valproate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-9(8-5-2)10(11)12-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 172.1463 |