Läs mer
Valproic acid, Lipomed
Produktkod. 30458956
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30458956 50 mg
1 options
Produktkod. 30458956 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMVAL169450
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Valproic acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valproic acid
CAS 99-66-1
Analyt- eller komponentnamn Valproic acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H16 O2
Synonym Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CCCC(CCC)C(=O)O
IUPAC-namn 2-propylpentanoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 144.21
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 144.115 g/mol